43124
1-(Diphenylmethyl)piperazine
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
1-Benzhydrylpiperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
Impurezze
≤5.0% water
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)