Key Documents
43119
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(S)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.37
Beilstein:
4749387
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Punto di fusione
66-72 °C
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Ligand employed in the enantioselective addition of dialkylzincs to carbonyls
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K. Soai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7111-7111 (1987)
K. Soai et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 59, 5-5 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 677-677 (1992)
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)