Key Documents
429996
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-dichloroterephthalate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8Cl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)