Documenti fondamentali
428531
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
97%
Sinonimo/i:
5-(4-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
198-201 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid (5-(4-chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid) is a 5-aryl-2-furancarboxylic acid. It has been synthesized by oxidation of the corresponding furaldehyde with silver nitrate and sodium hydroxide. It serves as an intermediate for the synthesis of 5-(5-aryl-2-furyl)-tetrazol-1-ylacetic acids, which are employed in the synthesis of semisynthetic cephalosporines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Semisynthetic cephalosporines. I. An improved synthesis of 5-aryl-2-furancarboxylic acids.
Janda L and Voticky Z.
Chemical Papers, 38(4), 507-513 (1984)