Documenti fondamentali
427756
Sigma-Aldrich
Boron sub-2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 75 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H18BClN6
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 75%
Punto di fusione
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
Stringa SMILE
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)