Documenti
427098
Sigma-Aldrich
Terbium(III) iodide
anhydrous, flakes, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
TbI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
flakes
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: terbium
Stringa SMILE
I[Tb](I)I
InChI
1S/3HI.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
OJXRJPFRTRETRN-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves