Documenti fondamentali
426695
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methacrylic acid) sodium salt
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Formula condensata:
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di fluidità
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Resistenza alla trazione (per urto)
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
Durezza
60 (Shore D)
Temp. transizione
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
Applicazioni
Golf ball covers, auto rub strips, athletic shoe soles, ski boots and cosmetic packaging.
Caratteristiche e vantaggi
Excellent impact strength and optical properties. Foamable, abrasion and solvent resistant and exhibits adhesion to various materials.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)