Documenti fondamentali
426342
Sigma-Aldrich
3-tert-Butyladipic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 - 242.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
114 - 117 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)