Documenti fondamentali
425648
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium iodide
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3GeI
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
P. ebollizione
134 °C (lit.)
Densità
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Ge](C)(C)I
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)