Documenti fondamentali
425265
Sigma-Aldrich
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile
new
94%
Sinonimo/i:
BRD9876
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC10H5(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
94%
Stato
powder, crystals or chunks
Impurezze
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)