424277
Poly(isobutylene-co-maleic acid) sodium salt
cross-linked
Sinonimo/i:
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Crosslinking
cross-linked
Dimensione particelle
24-40 μm
Capacità
300 g/g absorption capacity (distilled water)
65 g/g absorption capacity (0.9 wt. % saline solution)
Punto di fusione
>300 °C
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)