Documenti fondamentali
423858
Sigma-Aldrich
Ethyl (6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl)carbamate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
212-214 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)NC1=C(N)N(C)C(=O)N(C)C1=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)