Key Documents
423831
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CON(OCH3)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D −25.5°, c = 2 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
235 °C (lit.)
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CON(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-9(2)8-10(11(16)15(6)18-7)14-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,8H2,1-7H3,(H,14,17)/t10-/m0/s1
IKRXSZUARJIXLZ-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)