423467
Copper(I) cyanide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
454 °C (lit.)
Densità
2.920 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3