Documenti fondamentali
422568
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic acid γ-lactone 3,5-dibenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14F2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Attività ottica
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
Applicazioni
Useful for the preparation of difluorinated pyrimidine nucleosides.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 565-565 (1992)