Documenti fondamentali
422134
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Sinonimo/i:
Decamethylzirconocene dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30Cl2Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)