Documenti fondamentali
42134
Sigma-Aldrich
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
(3R-cis)-Tetrahydro-3-(trichloromethyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, L-Proline - chloral condensation product
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8Cl3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (AT)
Attività ottica
[α]/D 29 to 34°, c = 2 in toluene
Punto di fusione
108-112 °C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCCN1[C@H](OC2=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Applicazioni
Valuable precursor to enantiomerically pure C- and N-protected α-alkyl prolines.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H. Wang, H.; Germanas, J. P.
Synlett, 33-36 (1999)