Documenti fondamentali
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1c(O)ncnc1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)