Documenti
420689
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulfonamide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2N=C(SCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS\C(SC)=N\S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1