Documenti fondamentali
420212
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Acetoxy-3,3-dimethylbutyronitrile
99%
Sinonimo/i:
(R)-1-Cyano-2,2-dimethyl-1-propyl acetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)