Documenti fondamentali
419990
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Neomenthyl acetate
99%
Sinonimo/i:
(+)-(1S,2S,5R)-Neomenthyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Beilstein:
2208504
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
P. ebollizione
81 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)