Documenti fondamentali
419958
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Verbenone
≥99%
Sinonimo/i:
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
1907623
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D −142°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
227-228 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)