Documenti fondamentali
419923
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethylenediamine
98%
Sinonimo/i:
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Beilstein:
1932330
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)