Documenti
419818
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxyflavone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
231-234 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3