Documenti fondamentali
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-1,6-hexanediamine
96%
About This Item
Formula condensata:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
83 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)