Key Documents
419249
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]21/D −49°, c = 1 in acetone
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C[C@@H](CO1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
BNIBNUOPVTZWRT-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)