Documenti
419192
Sigma-Aldrich
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
165-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12CCN(CC1)CC2NC(=O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C14H17ClN2O/c15-12-3-1-2-11(8-12)14(18)16-13-9-17-6-4-10(13)5-7-17/h1-3,8,10,13H,4-7,9H2,(H,16,18)
NFCKUDVYRHEVOM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide is a quinuclidine derivative. Quinuclidine is a bicyclic amine.They are widely employed as ligand in OsO4-catalyzed dihydroxylation studies of olefins.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3