Documenti
418781
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2-dimethylhexanenitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)4C(CH3)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
92 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(CCCCBr)C#N
InChI
1S/C8H14BrN/c1-8(2,7-10)5-3-4-6-9/h3-6H2,1-2H3
BBBNHHFFABZOEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Physical properties (such as refractive index and density) of 6-bromo-2,2-dimethylhexanenitrile have been reported.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 203-203 (2014)