Documenti
418366
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) butyl ether
average Mn ~206
Sinonimo/i:
α-Butyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene), Polyethylene glycol mono(n -butyl) ether, Polyoxyethylene monobutyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~206
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Estremità Ω
hydroxyl
Estremità α
ether
Stringa SMILE
OCCO.CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup