Documenti fondamentali
418277
Sigma-Aldrich
Aluminum 2,9,16,23-tetrakis(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H32AlClN8S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1007.60
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
λmax
725 nm
Stringa SMILE
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Sc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Sc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Sc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Sc%14ccccc%14)cc4%13
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)