Documenti fondamentali
417645
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2CH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. ebollizione
168-174 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCS(=O)(=O)c1ccccc1
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)