Key Documents
417483
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
~265 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Bromochromone-2-carboxylic acid is a chromone derivative. Chromones are cyclic compounds containing nine carbon atoms with sp2 hybridization. They are commonly referred as 1,4-benzapyranes or γ-benzopyrones.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The standard molar enthalpies of formation of chromone-3-carboxylic acid, 6-methylchromone-2-carboxylic acid, and 6-methyl-4-chromanone determined by micro-combustion calorimetry.
Flores H, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 117(1), 433-437 (2014)