Key Documents
417300
Sigma-Aldrich
6-Chloroflavone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
Informazioni sul gene
human ... ADORA3(140)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)