Key Documents
415731
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)