415367
N-Ethyl-p-toluenesulfonamide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
208 °C/745 mmHg (lit.)
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)