Documenti fondamentali
414956
Sigma-Aldrich
Barium calcium tungsten oxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium calcium tungstate
About This Item
Formula condensata:
Ba2CaWO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)