Documenti fondamentali
414468
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
97%
Sinonimo/i:
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.36
Beilstein:
3303002
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
97%
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)