Documenti fondamentali
414352
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Diaminocyclohexane sulfate salt
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H16N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)