Key Documents
413291
Sigma-Aldrich
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-dicyclopentadiene]
average Mn ~490
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
average Mn ~490
Temp. transizione
Tg 48-52 °C
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC2C3CCC(C3)C2C1.C4OC4COc5ccccc5
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)