Documenti
413011
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) iodide
anhydrous, flakes, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttrium triiodide
About This Item
Formula condensata:
YI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
flakes
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: yttrium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
I[Y](I)I
InChI
1S/3HI.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LFWQXIMAKJCMJL-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Starting material for YBCO superconducting materials in a lower temperature preparation. Applied in the solid-state synthesis of a new compound, Y21I18C14B7, which is the first example of a rare earth metal halide with interstitial halogen atoms with misfit characteristics.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Oeckler, O. et al.
Journal of the American Chemical Society, 38, 1767-1767 (1998)
Baney, R.H. et al.
Chemistry of Materials, 4, 984-984 (1992)
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.