412694
Ethyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionate
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
193 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13 °C (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)