Documenti fondamentali
411833
Sigma-Aldrich
N,N′-(Oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CONHC6H4)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
230-231 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)