Documenti fondamentali
411418
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
96%
About This Item
Formula condensata:
F2CHP(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)