Documenti fondamentali
411159
Sigma-Aldrich
β-Nitro-4-(trifluoromethyl)styrene
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)