Documenti fondamentali
410969
Sigma-Aldrich
2,2,4(2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexanediamine
99%
Sinonimo/i:
1,6-Diamino-2,2,4(2,4,4)-trimethylhexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H22N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)