Documenti
410330
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4590 (lit.)
P. eboll.
114 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1OC(CO)(OC)C=C1
InChI
1S/C7H12O4/c1-9-6-3-4-7(5-8,10-2)11-6/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3
ZYTSUANFIPZBDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol is a heterocyclic building block.
Applicazioni
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol may be used to investigate the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry of the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Aso M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(39), 9023-9033 (1999)