Key Documents
410322
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfurylamine,mixture of isomers
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Stringa SMILE
COC1OC(CN)(OC)C=C1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)