Documenti
409863
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate
average Mn ~344, PO/phenol 1
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C[C6H4[OCH2CH(CH3)]nOH]2
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~344
Composizione
PO/phenol, 1
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2