Key Documents
409561
Sigma-Aldrich
Methyl 1-adamantanesulfonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
Descrizione generale
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3