Documenti fondamentali
409413
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)-1,3-dithiane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H28S2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)C1SCCCS1
InChI
1S/C13H28S2Si/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)13-14-8-7-9-15-13/h10-13H,7-9H2,1-6H3
RDHMCAVXJVTKDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A versatile acyl anion equivalent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Smith, A. B., III; Boldi, A. M.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6925-6925 (1997)
Amos B Smith et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14435-14445 (2003-11-20)
The development, application, and advantages of a one-flask multicomponent dithiane linchpin coupling protocol, over the more conventional stepwise addition of dithiane anions to electrophiles leading to the rapid, efficient, and stereocontrolled assembly of highly functionalized intermediates for complex molecule synthesis